Principaux documents
465666
Sigma-Aldrich
Magnésium
ReagentPlus®, powder, −325 mesh, 99.5% trace metals basis
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
Mg
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
24.31
Beilstein:
4948473
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12141502
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le produit 465666 n'est pas actuellement commercialisé dans votre pays Contacter notre Service technique
Pression de vapeur
1 mmHg ( 621 °C)
Niveau de qualité
Description
Metals basis purity
Gamme de produits
ReagentPlus®
Essai
99.5% trace metals basis
Forme
powder
Température d'inflammation spontanée
950 °F
Pertinence de la réaction
reagent type: reductant
Résistivité
4.46 μΩ-cm, 20°C
Taille des particules
−325 mesh
pb
1090 °C (lit.)
Pf
648 °C (lit.)
Densité
1.74 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Mg]
InChI
1S/Mg
Clé InChI
FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N
Application
Magnesium is generally used in the preparation of various organomagnesium compounds such as Grignard reagents, that are widely used in organic synthesis.[1][2][3][4]
It can also be used to catalyze Pinacol coupling,[5] Reformatsky reaction[6] and degradation of carcinogenic polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs).[7]
Informations légales
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Pyr. Sol. 1 - Water-react 1
Code de la classe de stockage
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Les clients ont également consulté
The Grignard Reagents.
Seyferth D
Organometallics, 28 (6), 1598-1605 (2009)
Magnesium-induced pinacol coupling of aromatic aldehydes and ketones in water under ultrasound.
Li JT, et al.
Indian Journal of Chemistry, 43B, 196-198 (2004)
The quest for chiral Grignard reagents.
Hoffmann RW
Chemical Society Reviews, 32(4), 225-230 (2003)
Optimizing Reductive Degradation of PAHs Using Anhydrous Ethanol with Magnesium Catalyzed by Glacial Acetic Acid.
Al Shra?ah A, et al.
ACS Omega, 3(3), 3554-3561 (2018)
A Simple and Efficient Procedure of Low Valent Iron-or Copper-Mediated Reformatsky Reaction of Aldehydes.
Chattopadhyay A and Dubey AK
The Journal of Organic Chemistry, 72(24), 9357-9359 (2007)
Articles
Mechanochemical Effect of Severe Plastic Deformations: Metal Alloys, Hydrides and Molecular Solids