Principaux documents
46454
Supelco
Prodiamine solution
10 μg/mL in cyclohexane, PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C13H17F3N4O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
350.29
Beilstein:
2494213
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
analytical standard
Gamme de produits
PESTANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Concentration
10 μg/mL in cyclohexane
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
agriculture
Format
single component solution
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CCCN(CCC)c1c(cc(c(N)c1[N+]([O-])=O)C(F)(F)F)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C13H17F3N4O4/c1-3-5-18(6-4-2)11-9(19(21)22)7-8(13(14,15)16)10(17)12(11)20(23)24/h7H,3-6,17H2,1-2H3
Clé InChI
RSVPPPHXAASNOL-UHFFFAOYSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Informations légales
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
-0.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-18 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :