46127
7-Ethoxy-4-(trifluoromethyl)coumarin
suitable for fluorescence, ≥98.0% (TLC)
Synonyme(s) :
Ethyl 4-(trifluoromethyl)umbelliferyl ether
About This Item
Essai
≥98.0% (TLC)
Solubilité
DMF: soluble
DMSO: soluble
methanol: soluble
Fluorescence
λex 333 nm; λem 415 nm in methanol
Adéquation
suitable for fluorescence
Chaîne SMILES
CCOc1ccc2c(OC(=O)C=C2C(F)(F)F)c1
InChI
1S/C12H9F3O3/c1-2-17-7-3-4-8-9(12(13,14)15)6-11(16)18-10(8)5-7/h3-6H,2H2,1H3
Clé InChI
OLHOIERZAZMHGK-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Remplacé(e)(s) par
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable