Principaux documents
46036
Supelco
Brodifacoum
PESTANAL®, analytical standard
100 MG
108,00 €
108,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 MG
108,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C31H23BrO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
523.42
Beilstein:
8171403
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
108,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
PESTANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
agriculture
environmental
Format
neat
Chaîne SMILES 
OC1=C(C2CC(Cc3ccccc23)c4ccc(cc4)-c5ccc(Br)cc5)C(=O)Oc6ccccc16
InChI
1S/C31H23BrO3/c32-24-15-13-20(14-16-24)19-9-11-21(12-10-19)23-17-22-5-1-2-6-25(22)27(18-23)29-30(33)26-7-3-4-8-28(26)35-31(29)34/h1-16,23,27,33H,17-18H2
Clé InChI
VEUZZDOCACZPRY-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Brodifacoum is an anticoagulant rodenticide, widely used for the control of rodent population via inhibition of the vitamin K epoxide reductase, causing blood clotting alterations, leading to haemorrhaging as the ultimate cause of death.[1]
Application
Brodifacoum may be used as an analytical reference standard for the quantification of the analyte in animal samples[1] and biological samples[2] using different chromatography techniques..
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Informations légales
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 1 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1A - STOT RE 1
Organes cibles
Blood
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 4
1 of 4
The determination of the anticoagulant rodenticide brodifacoum in blood serum by liquid chromatography with fluorescence detection
Felice.JL and Murphy.JM
Journal of Analytical Toxicology, 13(4), 229-231 (1989)
So Young Kim et al.
Annals of clinical and laboratory science, 40(3), 300-303 (2010-08-07)
We report a case of brodifacoum (superwarfarin) intoxication of unknown etiology presenting as hemoperitoneum after fluconazole administration for one week before the onset of symptoms. The initial prothrombin time (PT) and partial thromboplastin time (PTT) were markedly prolonged, although a
Reversed-phase HPLC determination of eight anticoagulant rodenticides in animal liver
Fauconnet.V, et al.
Journal of Analytical Toxicology, 21(7), 548-553 (1997)
Jason Reese et al.
Clinical nephrology, 78(4), 312-315 (2012-09-18)
A 59-year-old woman was admitted to the internal medicine service after presenting to the emergency department with complaints of abdominal pain and hematuria. Upon further evaluation, the patient was found to be significantly coagulopathic secondary to the intentional ingestion of
Paulo Olivera et al.
Integrative zoology, 5(1), 70-83 (2011-03-12)
The Portuguese island of Selvagem Grande (Great Salvage) in Macaronesia is an important seabird breeding station in the eastern Atlantic. Significant populations of Cory's shearwater Calonectris diomedea (Scopoli, 1769), Bulwer's petrel Bulweria bulweria (Jardine & Selby, 1828) and little shearwater
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. What is the purity of Product 46036, Brodifacoum?
    1 answer
    1. This product does not have a purity specification. However, the purity is provided on the certificate of analysis of each lot.
      Helpful?
  2. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  3. For what applications can Product 46036, Brodifacoum, be used?
    1 answer
    1. This product consists of a coumarin analog. It has anticoagulant activity and has been described as a rodenticide.
      Helpful?
  4. What is Product 46036, Brodifacoum, soluble in?
    1 answer
    1. This product is insoluble in water. It is slightly soluble in alcohol and benzene. It is soluble in acetone and chloroform.