Principaux documents
45734
Supelco
2,3-Dichloropropionanilide
PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H9Cl2NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
218.08
Beilstein:
2721087
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Qualité
analytical standard
Gamme de produits
PESTANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
agriculture
environmental
Format
neat
Chaîne SMILES 
ClCC(Cl)C(=O)Nc1ccccc1
InChI
1S/C9H9Cl2NO/c10-6-8(11)9(13)12-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2,(H,12,13)
Clé InChI
TZDRAQXFGLPUPV-UHFFFAOYSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Informations légales
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable