45413
Cyprofuram
PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
PESTANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
agriculture
environmental
Format
neat
Chaîne SMILES
Clc1cccc(c1)N(C2CCOC2=O)C(=O)C3CC3
InChI
1S/C14H14ClNO3/c15-10-2-1-3-11(8-10)16(13(17)9-4-5-9)12-6-7-19-14(12)18/h1-3,8-9,12H,4-7H2
Clé InChI
KRZUZYJEQBXUIN-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Produits recommandés
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges