Documents
44201
Sigma-Aldrich
Dimethyldodecylethylammonium hydroxide solution
purum, ~1.0 M in methanol
Synonyme(s) :
Dodecyldimethylethylammonium hydroxide, Dodecylethyldimethylammonium hydroxide
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)11N(CH3)2(C2H5)OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
259.47
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12190000
ID de substance PubChem :
Qualité
purum
Concentration
~1.0 M in methanol
Impuretés
≤0.01% halides (as bromide)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[OH-].CCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)CC
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)