Principaux documents
43937
Sigma-Aldrich
Di(β-D-xylopyranosyl)amine
≥97.0% (TLC)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H19NO8
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
281.26
Beilstein:
3908092
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352201
ID de substance PubChem :
Essai
≥97.0% (TLC)
Impuretés
≤2% water
Solubilité
H2O: 50 mg/mL, clear, yellow
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O[C@@H]1CO[C@@H](N[C@@H]2OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C10H19NO8/c12-3-1-18-9(7(16)5(3)14)11-10-8(17)6(15)4(13)2-19-10/h3-17H,1-2H2/t3-,4-,5+,6+,7-,8-,9-,10-/m1/s1
Clé InChI
WDQLRJPDYLYTMJ-IJNKSVJISA-N
Autres remarques
Di-β-D-xylopyranosylamine is a diglycosylamine generated from the transglycosylation of β-D-xylopyranosylamine.
Structure and rearrangement reactions of some diglycosylamines
K. Linek et al.
Carbohydrate Research, 164, 195-195 (1987)