| À vous/Référence | Disponibilité | Prix |
|---|---|---|
100 mg | Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit. | 89,90 € |
A propos de cet article
89,90 €
grade
analytical standard
Quality Segment
vapor density
1 (vs air)
assay
≥97.0% (GC)
form
liquid
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.396 (lit.)
bp
175-176 °C (lit.)
mp
17-18 °C (lit.)
density
0.956 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
C[Si]1(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O1
InChI
1S/C8H24O4Si4/c1-13(2)9-14(3,4)11-16(7,8)12-15(5,6)10-13/h1-8H3
InChI key
HMMGMWAXVFQUOA-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
1 of 1
Cet article | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable |
| application(s) cleaning products | application(s) cleaning products | application(s) cleaning products | application(s) cleaning products |
| form liquid | form - | form - | form - |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 |
| grade analytical standard | grade analytical standard | grade analytical standard | grade analytical standard |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Octamethylcyclotetrasiloxane
Classe de stockage
3 - Flammable liquids
flash_point_f
123.8 °F - closed cup
flash_point_c
51 °C - closed cup
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 3 - PBT - Repr. 2 - vPvB
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
556-67-2