Key Documents
433462
Sigma-Aldrich
Methylsilicon(IV) phthalocyanine chloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C33H19ClN8Si
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
591.10
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
λmax
695 nm
Chaîne SMILES 
[Cl-].C[Si+]1n2c3nc4nc(nc5n1c(nc6nc(nc2c7ccccc37)c8ccccc68)c9ccccc59)c%10ccccc4%10