Principaux documents
43265
Millipore
Antibiotic agar No. 5
suitable for microbiology
500 G
242,00 €
242,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
500 G
242,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41171608
Nomenclature NACRES :
NA.74
242,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
solid
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Composition
agar, 15.0 g/L
beef extract, 1.5 g/L
peptone, 6.0 g/L
yeast extract, 3.0 g/L
pH final
7.9±0.2 (25 °C)
Application(s)
microbiology
Application
Antibiotic Agar No.5 is used for microbiological assay of Dihydrostreptomycin, Framycetin and Kanamycin B using Bacillus subtilis.
Notes préparatoires
Suspend 25.50 grams in 1000 ml purified /distilled water. Heat to boiling to dissolve the medium completely. Sterilize by autoclaving at 15 lbs pressure (121°C) for 15 minutes. Cool to 45-50°C. Mix well and pour into sterile Petri plates.
Advice: Recommended for the Microbiological assay of Dihydrostreptomycin, Framycetin, Kanamycin
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3