43046
Cyanidin 3-sambubioside chloride
analytical standard
Synonyme(s) :
Cyanidin 3-(2-O-xylosylglucoside) chloride, Cyanidin 3-O-(2-O-β-D-xylopyranosyl)-β-D-glucopyranoside chloride
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Essai
≥95.0% (HPLC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
OC1=CC(O)=C(C=C(O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O[C@@H]3OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)C(C4=CC=C(O)C(O)=C4)=[O+]5)C5=C1.[Cl-]
InChI
1S/C26H28O15.ClH/c27-7-18-20(34)21(35)24(41-25-22(36)19(33)15(32)8-37-25)26(40-18)39-17-6-11-13(30)4-10(28)5-16(11)38-23(17)9-1-2-12(29)14(31)3-9;/h1-6,15,18-22,24-27,32-36H,7-8H2,(H3-,28,29,30,31);1H/t15-,18-,19+,20-,21+,22-,24-,25+,26-;/m1./s1
Clé InChI
BWHXEGJOYVNGQH-XOBUMVIESA-N
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable