Key Documents
429643
Sigma-Aldrich
Hexanal 2,4-dinitrophenylhydrazone
environmental standard, 99%
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)4CH=NNHC6H3(NO2)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
280.28
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
ID de substance PubChem :
Qualité
environmental standard
Pureté
99%
Pf
101-103 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCCC\C=N\Nc1ccc(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C12H16N4O4/c1-2-3-4-5-8-13-14-11-7-6-10(15(17)18)9-12(11)16(19)20/h6-9,14H,2-5H2,1H3/b13-8+
Clé InChI
SJUYYAXVFFVQNX-MDWZMJQESA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable