Principaux documents
429546
Sigma-Aldrich
Propionaldéhyde-2,4-dinitrophénylhydrazone
analytical standard, for environmental analysis
20 MG
405,00 €
405,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
20 MG
405,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C2H5CH=NNHC6H3(NO2)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
238.20
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.47
405,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
analytical standard, for environmental analysis
Essai
99%
Forme
powder or crystals
Pf
152-155 °C (lit.)
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
environmental
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
CC\C=N\Nc1ccc(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H10N4O4/c1-2-5-10-11-8-4-3-7(12(14)15)6-9(8)13(16)17/h3-6,11H,2H2,1H3/b10-5+
Clé InChI
NFQHZOZOFGDSIN-BJMVGYQFSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3