42860
1,5-Diphenylcarbazide
purum p.a., ACS reagent, for the determination of Cd, Cr, Mg, SO4 and others, ≥97.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
1,5-Diphenylcarbohydrazide, sym.-Diphenylcarbazide
About This Item
Qualité
ACS reagent
purum p.a.
for the determination of Cd, Cr, Mg, SO4 and others
Essai
≥97.0% (HPLC)
Technique(s)
titration: suitable
Pf
170-175 °C (lit.)
171-175 °C
Chaîne SMILES
O=C(NNc1ccccc1)NNc2ccccc2
InChI
1S/C13H14N4O/c18-13(16-14-11-7-3-1-4-8-11)17-15-12-9-5-2-6-10-12/h1-10,14-15H,(H2,16,17,18)
Clé InChI
KSPIHGBHKVISFI-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable