41695
Neodym Standard for AAS
TraceCERT®, 1000 mg/L Nd in nitric acid
About This Item
Qualité
certified reference material
TraceCERT®
Gamme de produits
TraceCERT®
Concentration
1000 mg/L Nd in nitric acid
Technique(s)
AAS: suitable
Format
single component solution
Description générale
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable