Principaux documents
40568
Millipore
Bolton Selective Supplement
suitable for microbiology
5 VIALS
123,00 €
123,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
5 VIALS
123,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41171614
Nomenclature NACRES :
NA.85
123,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Agence
according to ISO 10272-1:2017
Niveau de qualité
Stérilité
sterile
Forme
powder
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Application(s)
environmental
food and beverages
pathogen testing
microbiology
Température de stockage
2-8°C
Adéquation
Campylobacter spp.
Description générale
This supplement is recommended for the selective enrichment of Campylobacter species from foods as recommended by ISO Committee under specifications of ISO 10272-1:2006 (E).
Application
for the selective enrichment of Campylobacter species from foods
Composants
(per vial, sufficient for 500 ml medium):
Cefoperazone 10 mg
Vancomycin 10 mg
Trimethoprim 10 mg
Amphotericin 5 mg
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Articles
Campylobacter spp. are regarded as the leading cause of bacterial gastroenteritis in humans worldwide.