40262
N,N-Dimethylformamide dibutyl acetal
for esterification of fatty acids, ≥98.0%
Synonyme(s) :
1,1-Dibutoxy-N,N-dimethylmethylamine, 1,1-Dibutoxytrimethylamine
About This Item
Essai
≥98.0%
Qualité
for esterification of fatty acids
Indice de réfraction
n20/D 1.417
pb
93 °C/12 mmHg (lit.)
Densité
0.853 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCCCOC(OCCCC)N(C)C
InChI
1S/C11H25NO2/c1-5-7-9-13-11(12(3)4)14-10-8-6-2/h11H,5-10H2,1-4H3
Clé InChI
GSFFXKGTGPMVLM-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
127.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
53 °C - closed cup