Documents
39833
Supelco
3,3-Dimethyl-1-butene
analytical standard
Synonyme(s) :
Neohexene
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)3CCH=CH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
84.16
Numéro Beilstein :
1697101
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Qualité
analytical standard
Densité de vapeur
>1 (vs air)
Pression de vapeur
6.96 psi ( 20 °C)
Pureté
≥99.5% (GC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.376 (lit.)
n20/D 1.377
Point d'ébullition
41 °C (lit.)
Pf
−115 °C (lit.)
Densité
0.653 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
environmental
petroleum
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)C=C
InChI
1S/C6H12/c1-5-6(2,3)4/h5H,1H2,2-4H3
Clé InChI
PKXHXOTZMFCXSH-UHFFFAOYSA-N