Principaux documents
38483
Sigma-Aldrich
1,2-Didodecanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
≥99.0% (TLC)
Synonyme(s) :
(7R)-4-Hydroxy-N,N,N-trimethyl-10-oxo-7-[(1-oxododecyl)oxy]-3,5,9-trioxa-4-phosphaheneicosan-1-aminium 4-oxide, inner salt, 1,2-Dilauroyl-sn-glycero-3-phosphocholine, 1,2-Dilauroyl-sn-glycero-3-phosphorylcholine, 3-sn-Phosphatidylcholine, 1,2-dilauroyl, L-β,γ-Dilauroyl-α-lecithin, DLPC, PC(12:0/12:0)
About This Item
Formule linéaire :
C32H64NO8P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
621.83
Beilstein:
5676925
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
Essai
≥99.0% (TLC)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCC)=O)=O
InChI
1S/C32H64NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-31(34)38-28-30(29-40-42(36,37)39-27-26-33(3,4)5)41-32(35)25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h30H,6-29H2,1-5H3/t30-/m1/s1
Clé InChI
IJFVSSZAOYLHEE-SSEXGKCCSA-N
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Eman Abd et al.
Skin pharmacology and physiology, 29(1), 24-30 (2015-11-06)
A range of vesicles is now widely used to carry various solutes into and through the epidermis. These usually have the active solute encapsulated within and may be modified to confer flexibility and skin penetration enhancement. Here, we compared the