Key Documents
379530
Sigma-Aldrich
2,3-Naphthalenedicarboxamide
95%
About This Item
Formule linéaire :
C10H6(CONH2)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
214.22
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
ID de substance PubChem :
Pureté
95%
Pf
280-282 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
NC(=O)c1cc2ccccc2cc1C(N)=O