37921
4-Epianhydrotetracycline hydrochloride
VETRANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
(4R,4aS,12aS)-4-(Dimethylamino)-1,4,4a,5,12,12a-hexahydro-3,10,11,12a-tetrahydroxy-6-methyl-1,12-dioxo-2-naphthacenecarboxamide monohydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Agence
EPA 1694
Gamme de produits
VETRANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
clinical testing
Format
neat
Chaîne SMILES
Cl[H].[H][C@@]12Cc3c(C)c4cccc(O)c4c(O)c3C(=O)[C@]1(O)C(=O)C(C(N)=O)=C(O)[C@@H]2N(C)C
InChI
1S/C22H22N2O7.ClH/c1-8-9-5-4-6-12(25)13(9)17(26)14-10(8)7-11-16(24(2)3)18(27)15(21(23)30)20(29)22(11,31)19(14)28;/h4-6,11,16,25-27,31H,7H2,1-3H3,(H2,23,30);1H/t11-,16+,22-;/m0./s1
Clé InChI
XBSQEFHDCDFNJU-MOMXNFOMSA-N
Description générale
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?