37895
Carbofuran-3-keto
PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
PESTANAL®
Technique(s)
HPLC: suitable
NMR: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Pf
175-185 °C
Adéquation
passes test for identity (NMR)
Application(s)
agriculture
environmental
Format
neat
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CNC(=O)Oc1cccc2C(=O)C(C)(C)Oc12
InChI
1S/C12H13NO4/c1-12(2)10(14)7-5-4-6-8(9(7)17-12)16-11(15)13-3/h4-6H,1-3H3,(H,13,15)
Clé InChI
WXNZYYXXILQTKX-UHFFFAOYSA-N
Application
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves