37879
Azulene
analytical standard
Synonyme(s) :
Bicyclo[5.3.0]decapentaene
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Point d'ébullition
242 °C (lit.)
Pf
98-100 °C (lit.)
Application(s)
environmental
Format
neat
Chaîne SMILES
c1ccc2cccc2cc1
InChI
1S/C10H8/c1-2-5-9-7-4-8-10(9)6-3-1/h1-8H
Clé InChI
CUFNKYGDVFVPHO-UHFFFAOYSA-N
Application
Produits recommandés
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable