Principaux documents
37305
Sigma-Aldrich
3-Hydroxy-1,2,3-benzotriazin-4(3H)-one
purum, ≥98.0% (T)
Synonyme(s) :
3,4-Dihydro-3-hydroxy-4-oxo-1,2,3-benzotriazine, 3-Hydroxy-3,4-dihydro-4-oxo-1,2,3-benzotriazine, DHBT
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H5N3O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
163.13
Beilstein:
609382
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352000
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Qualité
purum
Essai
≥98.0% (T)
Pf
~180 °C (dec.)
Chaîne SMILES 
ON1N=Nc2ccccc2C1=O
Autres remarques
Additive which suppresses racemization in peptide synthesis; Synthesis of amino acid active esters used as self-indicating building blocks in solid-phase synthesis
Pictogrammes
Exploding BombExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Expl. 1.1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
1 - Explosive Substances
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
E. Atherton et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 2887-2887 (1988)
[Racemization in peptide syntheses].
W König et al.
Chemische Berichte, 103(7), 2024-2033 (1970-07-01)
Y. Kurano et al.
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 323-323 (1987)
L.R. Cameron et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 2895-2895 (1988)