Principaux documents
372013
Sigma-Aldrich
N-(2,4-Dinitrophenyl)-L-alanine methyl ester
97%
About This Item
Formule linéaire :
(O2N)2C6H3NHCH(CH3)CO2CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
269.21
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Activité optique
[α]20/D −22°, c = 1 in toluene
Pf
74-76 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COC(=O)[C@H](C)Nc1ccc(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C10H11N3O6/c1-6(10(14)19-2)11-8-4-3-7(12(15)16)5-9(8)13(17)18/h3-6,11H,1-2H3/t6-/m0/s1
Clé InChI
RXDDNUKGTCKLDT-LURJTMIESA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable