Key Documents
37079
Supelco
Phenmedipham-ethyl
PESTANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
3-Ethoxycarbonylaminophenyl 3-methylcarbanilate, 3-[(Ethoxycarbonyl)amino]phenyl N-(3-methylphenyl)carbamate, Ethyl 3-(3-methylcarbaniloyloxy)carbanilate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C17H18N2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
314.34
Numéro Beilstein :
2397745
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
PESTANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
agriculture
environmental
Format
neat
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)Nc1cccc(OC(=O)Nc2cccc(C)c2)c1
InChI
1S/C17H18N2O4/c1-3-22-16(20)18-14-8-5-9-15(11-14)23-17(21)19-13-7-4-6-12(2)10-13/h4-11H,3H2,1-2H3,(H,18,20)(H,19,21)
Clé InChI
MVEFZZKZBYQFPP-UHFFFAOYSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Informations légales
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Environment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable