Principaux documents
37078
Supelco
Valifenalate
PESTANAL®, analytical standard, mixture of isomers
Synonyme(s) :
N-[(1-Methylethoxy)carbonyl]-L-valyl-3-(4-chlorophenyl)-β-alanine methyl ester, Methyl N-(isopropoxycarbonyl)-L-valyl-(3RS)-3-(4-chlorophenyl)-β-alaninate
25 MG
114,00 €
114,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 MG
114,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C19H27ClN2O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
398.88
Beilstein:
11327531
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
114,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
PESTANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
agriculture
environmental
Format
neat
Chaîne SMILES 
COC(=O)CC(NC(=O)[C@@H](NC(=O)OC(C)C)C(C)C)c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C19H27ClN2O5/c1-11(2)17(22-19(25)27-12(3)4)18(24)21-15(10-16(23)26-5)13-6-8-14(20)9-7-13/h6-9,11-12,15,17H,10H2,1-5H3,(H,21,24)(H,22,25)/t15?,17-/m0/s1
Clé InChI
DBXFMOWZRXXBRN-LWKPJOBUSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Valifenalate is a fungicide, which can be used to control downy mildew disease caused by Plasmopara viticola fungi in vines.[1][2]
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Informations légales
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Health hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Carc. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Changes of the sensorial attributes of white wines with the application of new anti-mildew fungicides under critical agricultural practices
Alvarez G. M, et al.
Food Chemistry, 130, 139-146 (2012)
Impact of phytosanitary treatments with fungicides (cyazofamid, famoxadone, mandipropamid and valifenalate) on aroma compounds of Godello white wines
Gonzalez-Alvarez.M, et al.
Food Chemistry, 131, 826-836 (2012)