37032
Senkirkine
analytical standard
Synonyme(s) :
12-Hydroxy-4-methyl-4,8-secosenecionan-8,11,16-trione, Renardine
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Format
neat
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
C\C=C1\C[C@@H](C)[C@@](C)(O)C(=O)OCC2=CCN(C)CC[C@@H](OC1=O)C2=O
InChI
1S/C19H27NO6/c1-5-13-10-12(2)19(3,24)18(23)25-11-14-6-8-20(4)9-7-15(16(14)21)26-17(13)22/h5-6,12,15,24H,7-11H2,1-4H3/b13-5-,14-6-/t12-,15-,19-/m1/s1
Clé InChI
HPDHKHMHQGCNPE-QLJRNOHWSA-N
Application
Reconstitution
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 1 Oral - Muta. 2
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable