36918
2,4,6-Tribromophenol
analytical standard
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Densité de vapeur
11.4 (vs air)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Point d'ébullition
282-290 °C/746 mmHg (lit.)
Pf
90-94 °C (lit.)
Application(s)
environmental
Format
neat
Chaîne SMILES
Oc1c(Br)cc(Br)cc1Br
InChI
1S/C6H3Br3O/c7-3-1-4(8)6(10)5(9)2-3/h1-2,10H
Clé InChI
BSWWXRFVMJHFBN-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable