Principaux documents
366846
Sigma-Aldrich
1-Docosyl-4-(4-hydroxystyryl)pyridinium bromide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C35H56BrNO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
586.73
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
ID de substance PubChem :
Pf
250 °C (dec.) (lit.)
λmax
394 nm
Chaîne SMILES 
[Br-].CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC[n+]1ccc(\C=C/c2ccc(O)cc2)cc1
Application
NLO material
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable