Documents
36218
Sigma-Aldrich
2,4-Dichlorophenylhydrazine hydrochloride
purum, ≥95.0% (AT)
About This Item
Formule linéaire :
Cl2C6H3NHNH2·HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
213.49
Numéro Beilstein :
3708828
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Qualité
purum
Pureté
≥95.0% (AT)
Impuretés
~5% water
Pf
220-224 °C (lit.)
220-224 °C
Chaîne SMILES 
Cl.NNc1ccc(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C6H6Cl2N2.ClH/c7-4-1-2-6(10-9)5(8)3-4;/h1-3,10H,9H2;1H
Clé InChI
DDWYGJVFURAIJZ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)