36198
Ioxynil-methyl
PESTANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
3,5-Diiodo-4-methoxybenzonitrile
87,20 €
About This Item
87,20 €
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
PESTANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
agriculture
environmental
Format
neat
Chaîne SMILES
COc1c(I)cc(cc1I)C#N
InChI
1S/C8H5I2NO/c1-12-8-6(9)2-5(4-11)3-7(8)10/h2-3H,1H3
Clé InChI
LDZMXYUHLHAQAY-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Produits recommandés
Informations légales
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable