Principaux documents
35867
Sigma-Aldrich
Sodium 3,5-dichloro-2-hydroxybenzenesulfonate
≥98.0% (TLC)
Synonyme(s) :
3,5-Dichloro-2-hydroxybenzenesulfonic acid, DCHBS, DHBS
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H3Cl2NaO4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
265.05
Beilstein:
3640643
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Essai
≥98.0% (TLC)
Solubilité
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless
Chaîne SMILES 
[Na+].Oc1c(Cl)cc(Cl)cc1S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C6H4Cl2O4S.Na/c7-3-1-4(8)6(9)5(2-3)13(10,11)12;/h1-2,9H,(H,10,11,12);/q;+1/p-1
Clé InChI
NMWCVZCSJHJYFW-UHFFFAOYSA-M
Application
Used in conjunction with 4-aminoantipyrine (4-AAP) and hydrogen peroxide (H2O2) for chromogenic quantitation of peroxidase in coupled enzymatic reactions. Component of Trinder reagent for use with peroxidase to measure generation of hydrogen peroxide in automated systems.
Autres remarques
Chromogenic substrate for the spectrophotometric assay of hydrogen peroxide[1]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
F. Wang et al.
Fresenius Journal of Analytical Chemistry, 344, 556-556 (1992)