35833
4-Chloro-2-methylphenol
PESTANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
4-Chloro-o-cresol
107,00 €
About This Item
107,00 €
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
PESTANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
pb
220-225 °C (lit.)
Pf
43-46 °C (lit.)
Application(s)
agriculture
environmental
Format
neat
Chaîne SMILES
Cc1cc(Cl)ccc1O
InChI
1S/C7H7ClO/c1-5-4-6(8)2-3-7(5)9/h2-4,9H,1H3
Clé InChI
RHPUJHQBPORFGV-UHFFFAOYSA-N
Application
Produits recommandés
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
172.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
78 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges