35620
2,6-Dichloroquinone-4-chloroimide
for spectrophotometric det. of vitamin B6, ≥99.0%
Synonyme(s) :
N,2,6-Trichloro-p-benzoquinoneimide, Gibb’s reagent
86,40 €
About This Item
86,40 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥99.0% (AT)
≥99.0%
Qualité
for spectrophotometric det. of vitamin B6
Technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
Pf
65-67 °C (lit.)
65-68 °C
Application(s)
food and beverages
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Cl\N=C1\C=C(Cl)C(=O)C(Cl)=C1
InChI
1S/C6H2Cl3NO/c7-4-1-3(10-9)2-5(8)6(4)11/h1-2H
Clé InChI
YHUMTHWQGWPJOQ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Self-react. C - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
4.1A - Other explosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges