34567
Flonicamid Metabolite TFNA
PESTANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
4-(Trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylic acid, 4-(Trifluoromethyl)nicotinic acid
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Gamme de produits
PESTANAL®
Pf
146-148 °C (lit.)
Application(s)
agriculture
environmental
Chaîne SMILES
OC(=O)c1cnccc1C(F)(F)F
InChI
1S/C7H4F3NO2/c8-7(9,10)5-1-2-11-3-4(5)6(12)13/h1-3H,(H,12,13)
Clé InChI
LMRJHNFECNKDKH-UHFFFAOYSA-N
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)