Documents
34211
Supelco
Butachlor ESA sodium salt
PESTANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
2-[(2,6-Diethylphenyl)(butoxymethyl)amino]-2-oxo-ethanesulfonic acid sodium salt
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C17H26NNaO5S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
379.45
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
PESTANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
agriculture
environmental
Format
neat
Chaîne SMILES 
[Na+].CCCCOCN(C(=O)CS([O-])(=O)=O)c1c(CC)cccc1CC
InChI
1S/C17H27NO5S.Na/c1-4-7-11-23-13-18(16(19)12-24(20,21)22)17-14(5-2)9-8-10-15(17)6-3;/h8-10H,4-7,11-13H2,1-3H3,(H,20,21,22);/q;+1/p-1
Clé InChI
KNWWTVNLPSYRSP-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Informations légales
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable