34148
Metolachlor OA
PESTANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
Acide N-(2-éthyl-6-méthylphényl)-N-(2-méthoxy-1-méthyléthyl)oxalamique
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
PESTANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Pertinence de la réaction
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Silylations
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
agriculture
environmental
Format
neat
Chaîne SMILES
CCc1cccc(C)c1N(C(C)COC)C(=O)C(O)=O
InChI
1S/C15H21NO4/c1-5-12-8-6-7-10(2)13(12)16(11(3)9-20-4)14(17)15(18)19/h6-8,11H,5,9H2,1-4H3,(H,18,19)
Clé InChI
LNOOSYCKMKZOJB-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?