33963
Alcohol Standard Solution
3 mg/mL in H2O, analytical standard, NIST-traceable
About This Item
Qualité
analytical standard
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Concentration
3 mg/mL in H2O
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
single component solution
Application
Conditionnement
Analyte
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves