Quality Segment
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
CO[C@@H](Cc1ccccc1)[C@@H](C)\C=C(C)\C=C\[C@@H]2NC(=O)[C@H](Cc3c[nH]c4ccccc34)NC(=O)[C@@H](C)[C@@H](NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@@H](C)NC(=O)C(=C)N(C)C(=O)CC[C@@H](NC(=O)[C@H]2C)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C54H72N8O12/c1-29(2)24-42-52(69)61-46(54(72)73)33(6)48(65)59-43(27-37-28-55-40-19-15-14-18-38(37)40)51(68)57-39(21-20-30(3)25-31(4)44(74-10)26-36-16-12-11-13-17-36)32(5)47(64)58-41(53(70)71)22-23-45(63)62(9)35(8)50(67)56-34(7)49(66)60-42/h11-21,25,28-29,31-34,39,41-44,46,55H,8,22-24,26-27H2,1-7,9-10H3,(H,56,67)(H,57,68)(H,58,64)(H,59,65)(H,60,66)(H,61,69)(H,70,71)(H,72,73)/b21-20+,30-25+/t31-,32-,33-,34+,39-,41+,42-,43-,44-,46+/m0/s1
InChI key
CJIASZBWXIFQMU-LNXRSHCCSA-N
General description
Application
Disclaimer
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - Resp. Sens. 1 - STOT SE 1
Classe de stockage
3 - Flammable liquids
flash_point_f
51.8 °F
flash_point_c
11 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves
target_organs
Eyes,Central nervous system
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
67-56-1