Principaux documents
33621
Supelco
Fumonisin B1-13C34 solution
~25 μg/mL in acetonitrile: water, analytical standard
1 ML
1 370,00 €
1 370,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 ML
1 370,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
13C34H59NO15
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
755.58
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
85151701
Nomenclature NACRES :
NA.24
1 370,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Concentration
~25 μg/mL in acetonitrile: water
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Format
single component solution
Changement de masse
M+34
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[13CH3][13CH2][13CH2][13CH2][13C@@H]([13CH3])[13C@@H](O[13C](=O)[13CH2][13C@@H]([13CH2][13C](O)=O)[13C](O)=O)[13C@H]([13CH2][13C@@H]([13CH3])[13CH2][13C@H](O)[13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13C@@H](O)[13CH2][13C@H](O)[13C@H]([13CH3])N)O[13C](=O)[13CH2][13C@@H]([13CH2][13C](O)=O)[13C](O)=O
InChI
1S/C34H59NO15/c1-5-6-9-20(3)32(50-31(44)17-23(34(47)48)15-29(41)42)27(49-30(43)16-22(33(45)46)14-28(39)40)13-19(2)12-24(36)10-7-8-11-25(37)18-26(38)21(4)35/h19-27,32,36-38H,5-18,35H2,1-4H3,(H,39,40)(H,41,42)(H,45,46)(H,47,48)/t19-,20+,21-,22+,23+,24+,25+,
Clé InChI
UVBUBMSSQKOIBE-HTPIOKJKSA-N
Description générale
Fumonisin B1-13C34 is the 13C isotope-labelled analog of mycotoxin, Fumonisin B1.
Application
Fumonisin B1-13C34 may be used as an analytical standard for determining the levels of fumonisin B1 (FB1) in anis seed samples using liquid chromatography coupled to tandem mass spectrometry (LC-MS/MS).[1]
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Remarque sur l'analyse
purity : ≥92.5% (HPLC)
Produit(s) apparenté(s)
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
35.6 °F
Point d'éclair (°C)
2 °C
Determination of Fumonsins and Beauvericin in Anis seed by liquid chromatography/tandem mass spectrometry
Gorica JLV, et al.
Conference on medicinal and aromatic plants of southeast european countries, 214-214 (2014)