33576
Microcystin-YR solution
10 μg/mL in methanol, analytical standard
Synonyme(s) :
Algae bloom standard, Biotoxin, Cyanobacterial toxin
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Concentration
10 μg/mL in methanol
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
environmental
Format
single component solution
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CO[C@@H](Cc1ccccc1)[C@@H](C)\C=C(C)\C=C\[C@@H]2NC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)[C@@H](C)[C@@H](NC(=O)[C@H](Cc3ccc(O)cc3)NC(=O)[C@@H](C)NC(=O)C(=C)N(C)C(=O)CC[C@@H](NC(=O)[C@H]2C)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C52H72N10O13/c1-28(25-29(2)41(75-8)27-34-13-10-9-11-14-34)16-21-37-30(3)44(65)59-39(50(71)72)22-23-42(64)62(7)33(6)47(68)56-32(5)46(67)60-40(26-35-17-19-36(63)20-18-35)49(70)61-43(51(73)74)31(4)45(66)58-38(48(69)57-37)15-12-24-55-52(53)54/h9-11,13-14,16-21,25,29-32,37-41,43,63H,6,12,15,22-24,26-27H2,1-5,7-8H3,(H,56,68)(H,57,69)(H,58,66)(H,59,65)(H,60,67)(H,61,70)(H,71,72)(H,73,74)(H4,53,54,55)/b21-16+,28-25+/t29-,30-,31-,32+,37-,38-,39+,40-,41-,43+/m0/s1
Clé InChI
OWHASZQTEFAUJC-GJRPNUFSSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
51.8 °F
Point d'éclair (°C)
11 °C
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)