Principaux documents
33567
Supelco
2-[4-(1-Ethyl-1,4-dimethylpentyl)phenoxy-3,5-d2]ethanol solution
10 μg/mL in acetone, analytical standard
Synonyme(s) :
2-[4-(3,6-Dimethyl-3-heptyl)phenoxy-3,5-d2]ethanol, 3,6,3-Nonylphenol-monoethoxylate, 363-NP1EO-D2, 4-(1-Ethyl-1,4-dimethylpentyl)phenol-3,5-d2-monoethoxylate, 4-(3,6-Dimethyl-3-heptyl)phenol monoethoxylate-d2
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C17D2H26O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
266.42
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Qualité
analytical standard
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Concentration
10 μg/mL in acetone
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
environmental
Format
single component solution
Changement de masse
M+2
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[2H]c1cc(OCCO)cc([2H])c1C(C)(CC)CCC(C)C
InChI
1S/C17H28O2/c1-5-17(4,11-10-14(2)3)15-6-8-16(9-7-15)19-13-12-18/h6-9,14,18H,5,10-13H2,1-4H3/i6D,7D
Clé InChI
QRFCMJANHDRHEH-QFIQSOQBSA-N
Description générale
Certan Vial
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
1.4 °F - Information refers to the main ingredient.
Point d'éclair (°C)
-17 °C - Information refers to the main ingredient.
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
Anika L Dzierlenga et al.
Xenobiotica; the fate of foreign compounds in biological systems, 50(6), 722-732 (2019-11-05)
Poly- and perfluorinated alkyl substances (PFAS) are environmentally persistent chemicals associated with many adverse health outcomes. The National Toxicology Program evaluated the toxicokinetics (TK) of several PFAS to provide context for toxicologic findings.Plasma TK parameters and tissue (liver, kidney, brain)
Protocoles
Alkylphenols are used in various industries like paper manufacturing and pesticide formulations.