33398
Bromocyclen
PESTANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
5- Bromomethyl-1,2,3,4,7,7-hexachloro-2-norbornene
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
PESTANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
NMR: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Adéquation
passes test for identity (NMR)
Application(s)
agriculture
environmental
Format
neat
Chaîne SMILES
ClC1=C(Cl)C2(Cl)C(CBr)CC1(Cl)C2(Cl)Cl
InChI
1S/C8H5BrCl6/c9-2-3-1-6(12)4(10)5(11)7(3,13)8(6,14)15/h3H,1-2H2
Clé InChI
DAASOABUJRMZAD-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Produits recommandés
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable