Principaux documents
32962
Supelco
3-Acetyldeoxynivalenol-13C17 solution
25 μg/mL in acetonitrile, analytical standard
Synonyme(s) :
3-Acetyl-DON 13C labeled
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
13C17H22O7
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
355.23
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
85151701
ID de substance PubChem :
Qualité
analytical standard
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Concentration
25 μg/mL in acetonitrile
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Format
single component solution
Changement de masse
M+17
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[13CH3][13C](=O)O[13C@@H]1[13CH2][13C@@]2([13CH3])[13C@]3([13CH2]O3)[13C@@H]1O[13C@@H]4[13CH]=[13C]([13CH3])[13C](=O)[13C@@H](O)[13C@]24[13CH2]O
InChI
1S/C17H22O7/c1-8-4-11-16(6-18,13(21)12(8)20)15(3)5-10(23-9(2)19)14(24-11)17(15)7-22-17/h4,10-11,13-14,18,21H,5-7H2,1-3H3/t10-,11-,13-,14-,15-,16-,17+/m1/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1,11+1,12+1,13+1,14+1,15+1,16+1,17+1
Clé InChI
ADFIQZBYNGPCGY-CJTIMMQGSA-N
Description générale
Certan Vial
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Produit(s) apparenté(s)
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
35.6 °F
Point d'éclair (°C)
2.0 °C