32917
Prallethrin
PESTANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
(RS)-2-Methyl-4-oxo-3-prop-2-ynylcyclopent-2-enyl (1RS,3RS;1RS,3SR)-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl)cyclopropanecarboxylate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
PESTANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
agriculture
environmental
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
C\C(C)=C/C1C(C(=O)OC2CC(=O)C(CC#C)=C2C)C1(C)C
InChI
1S/C19H24O3/c1-7-8-13-12(4)16(10-15(13)20)22-18(21)17-14(9-11(2)3)19(17,5)6/h1,9,14,16-17H,8,10H2,2-6H3
Clé InChI
SMKRKQBMYOFFMU-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- Sediment samples by dichloromethane (DMC)-based Soxhlet extraction and high-resolution gas chromatography/high-resolution mass spectrometry (HRGC/HRMS).
- Domestic wastewater samples by ultrasound-assisted dispersive liquid–liquid microextraction (UA-DLLME) combined with capillary GC.
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
282.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
139 °C - closed cup