32595
4-Formylaminoantipyrine
VETRANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
N-(1,5-Dimethyl-3-oxo-2-phenyl-2,3-dihydro-1H-pyrazol-4-yl)formamide
183,00 €
About This Item
183,00 €
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
VETRANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
pharmaceutical
Format
neat
Chaîne SMILES
CN1N(C(=O)C(NC=O)=C1C)c2ccccc2
InChI
1S/C12H13N3O2/c1-9-11(13-8-16)12(17)15(14(9)2)10-6-4-3-5-7-10/h3-8H,1-2H3,(H,13,16)
Clé InChI
WSJBSKRPKADYRQ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- Aqueous samples by ultra-high performance liquid chromatography-high resolution mass spectrometry (UHPLC-HRMS).[2]
- Groundwater, surface water and wastewater samples by online mixed-bed multilayer solid-phase extraction (SPE) and HPLC combined with tandem mass spectrometry (MS/MS).[3]
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3