Principaux documents
32567
Supelco
Fenbendazole-d3
VETRANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
Methyl-d3 5-(phenylthio)-2-benzimidazolecarbamate
10 MG
256,00 €
256,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
256,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C15D3H10N3O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
302.37
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
256,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
VETRANAL®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
clinical testing
Format
neat
Changement de masse
M+3
Chaîne SMILES 
[2H]C([2H])([2H])OC(=O)Nc1nc2cc(Sc3ccccc3)ccc2[nH]1
InChI
1S/C15H13N3O2S/c1-20-15(19)18-14-16-12-8-7-11(9-13(12)17-14)21-10-5-3-2-4-6-10/h2-9H,1H3,(H2,16,17,18,19)/i1D3
Clé InChI
HDDSHPAODJUKPD-FIBGUPNXSA-N
Description générale
Chemical structure: benzimidazole
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Informations légales
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Health hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 2 - STOT RE 2
Organes cibles
Liver,lymph node,Stomach,Nervous system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hee-Young Kim et al.
The Science of the total environment, 579, 940-949 (2016-11-30)
The occurrence trends and effects of 30 human and veterinary pharmaceuticals, including antibiotics, anthelmintics, anti-inflammatory drugs, and β-blockers, in the marine environment, with a focus on seawater, sediment, cultured fish, and their feed collected from coastal and fish farm areas
Ki Yong Kim et al.
Journal of hazardous materials, 400, 123235-123235 (2020-09-20)
The concentrations of 14 perfluoroalkyl substances (PFASs) and 46 pharmaceuticals in raw water and drinking water from five drinking water treatment plants were determined to assess removal of the chemicals during treatment. 10 out of 14 PFASs were detected in