Principaux documents
32186
Supelco
Oxolinic acid-(ethyl-d5)
VETRANAL®, analytical standard
Synonyme(s) :
5-(Ethyl-d5)-8-oxo-5,8-dihydro-1,3-dioxolo[4,5-g]quinoline-7-carboxylic acid
10 MG
885,00 €
885,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
885,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C13D5H6NO5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
266.26
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
885,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Gamme de produits
VETRANAL®
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
forensics and toxicology
veterinary
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[n]1(c2c([c](c(c1)C(=O)O)=O)cc3c(c2)OCO3)C(C([2H])([2H])[2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C13H11NO5/c1-2-14-5-8(13(16)17)12(15)7-3-10-11(4-9(7)14)19-6-18-10/h3-5H,2,6H2,1H3,(H,16,17)/i1D3,2D2
Clé InChI
KYGZCKSPAKDVKC-ZBJDZAJPSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Informations légales
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable